주요 문서
SY3H6E4123DD
Synthonix Corporation
(S)-2,2-diphenyl-2-(pyrrolidin-3-yl)acetic acid (hydrobromide)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
362.27
MDL number:
Iupac Name
(S)-2,2-diphenyl-2-(pyrrolidin-3-yl)acetic acid hydrobromide
Inchi Code
1S/C18H19NO2.BrH/c20-17(21)18(16-11-12-19-13-16,14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15;/h1-10,16,19H,11-13H2,(H,20,21);1H/t16-;/m1./s1
InChI key
DZGVIAXVBXGHPT-PKLMIRHRSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66467.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66467.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)