주요 문서
SY3H6E412352
Synthonix Corporation
2,2-Dimethyl-1-(2-thioxothiazolidin-3-yl)propan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.33
MDL number:
Iupac Name
3-(2,2-dimethylpropanoyl)-1,3-thiazolidine-2-thione
Inchi Code
1S/C8H13NOS2/c1-8(2,3)6(10)9-4-5-12-7(9)11/h4-5H2,1-3H3
InChI key
QPFBZLPXTOTDIF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65291.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/65291.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)