주요 문서
SY3H6E412318
Synthonix Corporation
4-[3-(Dibutylamino)propoxy]benzoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
343.89
MDL number:
Iupac Name
4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H29NO3.ClH/c1-3-5-12-19(13-6-4-2)14-7-15-22-17-10-8-16(9-11-17)18(20)21;/h8-11H,3-7,12-15H2,1-2H3,(H,20,21);1H
InChI key
HEXBWGNCINCLCP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65177.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/65177.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)