주요 문서
SY3H6E4122E9
Synthonix Corporation
4,6-Dichloro-2-[(1E)-2-phenylethenyl]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.11
MDL number:
Iupac Name
(E)-4,6-dichloro-2-styrylpyrimidine
Inchi Code
1S/C12H8Cl2N2/c13-10-8-11(14)16-12(15-10)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H/b7-6+
InChI key
UPWCSGSRXYDRKP-VOTSOKGWSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64697.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64697.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)