주요 문서
SY3H6E4122D3
Synthonix Corporation
4,7-Diaza-spiro[2.5]octane-4-carboxylic acid benzyl ester (hydrochloride)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.77
MDL number:
Iupac Name
benzyl 4,7-diazaspiro[2.5]octane-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H18N2O2.ClH/c17-13(18-10-12-4-2-1-3-5-12)16-9-8-15-11-14(16)6-7-14;/h1-5,15H,6-11H2;1H
InChI key
AWJKXLSFMYJXLL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64443.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64443.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)