주요 문서
SY3H6E41226C
Synthonix Corporation
4-(Dimethylamino)nicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
Iupac Name
4-(dimethylamino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-10(2)7-3-4-9-5-6(7)8(11)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
SGDPQPBBDRJLJY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63178.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63178.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)