주요 문서
SY3H6E4121FF
Synthonix Corporation
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.12
MDL number:
Iupac Name
5-(difluoromethoxy)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-4-1-2-5(6(11)12)10-3-4/h1-3,7H,(H,11,12)
InChI key
QOGGIPBAUKZCGU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62644.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62644.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)