주요 문서
SY3H6E412169
Synthonix Corporation
2-(4,4-Difluoropiperidin-1-yl)ethanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.2
MDL number:
Iupac Name
2-(4,4-difluoro-1-piperidinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H14F2N2/c8-7(9)1-4-11(5-2-7)6-3-10/h1-6,10H2
InChI key
BVYNFUYPUXPMCI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61738.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61738.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)