주요 문서
SY3H6E41214C
Synthonix Corporation
4,6-Dichloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
314.9
MDL number:
Iupac Name
4,6-dichloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C5HCl2IN4/c6-2-1-3(8)11-12-4(1)10-5(7)9-2/h(H,9,10,11,12)
InChI key
MXISZHQCUXIBDL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61418.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/61418.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)