주요 문서
SY3H6E4120DF
Synthonix Corporation
1-{2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-yl}ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.24
MDL number:
Iupac Name
1-(2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c1-8(12)11-6-9(7-11)2-4-10-5-3-9/h10H,2-7H2,1H3
InChI key
IATHMVVWXYJRSS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60442.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60442.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)