주요 문서
SY3H6E411FB7
Synthonix Corporation
6-Chloro-3,5-dimethylpyrazine-2-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.61
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-3,5-dimethyl-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O/c1-3-5(7(9)12)11-6(8)4(2)10-3/h1-2H3,(H2,9,12)
InChI key
BOAHSDNUNSYSCH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66400.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/66400.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)