주요 문서
SY3H6E411F76
Synthonix Corporation
7-Cyclopropyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane (dihydrochloride)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.19
MDL number:
Iupac Name
7-cyclopropyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N2.2ClH/c1-2-9(1)12-5-3-10(4-6-12)7-11-8-10;;/h9,11H,1-8H2;2*1H
InChI key
UJGJHDDEYWYBNI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65791.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65791.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)