주요 문서
SY3H6E411F75
Synthonix Corporation
3-(8-Chloro-1-(2-phenylquinolin-7-yl)imidazo[1,5-a]pyrazin-3-yl)cyclobutanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
424.89
MDL number:
Iupac Name
3-[8-chloro-1-(2-phenyl-7-quinolinyl)imidazo[1,5-a]pyrazin-3-yl]cyclobutanone
Inchi Code
1S/C25H17ClN4O/c26-24-23-22(29-25(18-12-19(31)13-18)30(23)11-10-27-24)17-7-6-16-8-9-20(28-21(16)14-17)15-4-2-1-3-5-15/h1-11,14,18H,12-13H2
InChI key
LEJRWMNNXWPDNP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65779.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65779.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)