주요 문서
SY3H6E41133B
Synthonix Corporation
N-[(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)phenylmethylene]-L-valine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
331.8
MDL number:
Iupac Name
(S,E)-2-(((5-chloro-2-hydroxyphenyl)(phenyl)methylene)amino)-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C18H18ClNO3/c1-11(2)16(18(22)23)20-17(12-6-4-3-5-7-12)14-10-13(19)8-9-15(14)21/h3-11,16,21H,1-2H3,(H,22,23)/b20-17+/t16-/m0/s1
InChI key
QDRACQUNFMXKRD-TXCMAPRMSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64732.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64732.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)