주요 문서
SY3H6E411326
Synthonix Corporation
(5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.39
MDL number:
Iupac Name
(5-chlorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BClO4/c9-4-1-2-5-7(13-3-12-5)6(4)8(10)11/h1-2,10-11H,3H2
InChI key
OJUBGVPJUUYQRE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64592.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64592.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)