주요 문서
SY3H6E4112FF
Synthonix Corporation
7-Chloro-5-oxo-1,2,3,5-tetrahydroindolizine-8-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.62
MDL number:
Iupac Name
7-chloro-5-oxo-1,2,3,5-tetrahydro-8-indolizinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClNO3/c10-5-4-7(12)11-3-1-2-6(11)8(5)9(13)14/h4H,1-3H2,(H,13,14)
InChI key
BLFBEBOCEPNCRD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63192.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63192.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)