주요 문서
SY3H6E41127B
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-ethyl-5-fluoropyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.58
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4-ethyl-5-fluoropyrimidine
Inchi Code
1S/C6H6ClFN2/c1-2-5-4(8)3-9-6(7)10-5/h3H,2H2,1H3
InChI key
ZMICJGGJZGEWMC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61749.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61749.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)