주요 문서
SY3H6E411234
Synthonix Corporation
5-Chloro-2-(ethylsulfonyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.66
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-2-(ethylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S/c1-2-12(10,11)7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
VMBDRTUOQYTNLE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60930.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60930.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)