주요 문서
SY3H6E411197
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(4-chloropyrimidin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
298.77
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-chloro-2-pyrimidinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19ClN4O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-8-6-17(7-9-18)11-15-5-4-10(14)16-11/h4-5H,6-9H2,1-3H3
InChI key
SPSXSTDJXLNVJF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69636.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69636.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)