주요 문서
SY3H6E411185
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-ethylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.08
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-ethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-2-6-3-7(9)5-8(10)4-6/h3-5H,2,10H2,1H3
InChI key
YPAQYCIEIXDIQG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69513.html
픽토그램
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69513.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)