주요 문서
SY3H6E40FB53
Synthonix Corporation
2-Bromo-7-chlorobenzo[b]thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.54
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-7-chlorobenzo[b]thiophene
Inchi Code
1S/C8H4BrClS/c9-7-4-5-2-1-3-6(10)8(5)11-7/h1-4H
InChI key
IFBOQMAXAMAJQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63280.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63280.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)