주요 문서
SY3H6E40FAEE
Synthonix Corporation
tert-Butyl (1-(4-fluorophenyl)cyclobutyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.33
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 1-(4-fluorophenyl)cyclobutylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H20FNO2/c1-14(2,3)19-13(18)17-15(9-4-10-15)11-5-7-12(16)8-6-11/h5-8H,4,9-10H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI key
KHUOHBUMWOQMIK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62889.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62889.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)