주요 문서
SY3H6E40FACE
Synthonix Corporation
1-((4-Bromo-2-methylphenyl)sulfonyl)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
318.23
MDL number:
Iupac Name
1-[(4-bromo-2-methylphenyl)sulfonyl]piperidine
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2S/c1-10-9-11(13)5-6-12(10)17(15,16)14-7-3-2-4-8-14/h5-6,9H,2-4,7-8H2,1H3
InChI key
MLZHDVKZGBUFLU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62673.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62673.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)