주요 문서
SY3H6E40FAC2
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(6-chloro-8-fluoroquinazolin-4-yl)piperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
366.82
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(6-chloro-8-fluoroquinazolin-4-yl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H20ClFN4O2/c1-17(2,3)25-16(24)23-6-4-22(5-7-23)15-12-8-11(18)9-13(19)14(12)20-10-21-15/h8-10H,4-7H2,1-3H3
InChI key
DYJNJAYYXWVJFY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62610.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62610.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)