주요 문서
SY3H6E40FA1B
Synthonix Corporation
8-Bromodibenzo[b,d]furan-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
272.1
MDL number:
Iupac Name
8-bromodibenzo[b,d]furan-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H6BrNO/c14-9-2-4-13-11(6-9)10-5-8(7-15)1-3-12(10)16-13/h1-6H
InChI key
HKOVCIDTVHIWOB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62112.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62112.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)