주요 문서
SY3H6E40FA0A
Synthonix Corporation
7-Bromonaphthalen-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.08
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6H,12H2
InChI key
MOCBIPDSFWDYOJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62031.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)