주요 문서
SY3H6E40F972
Synthonix Corporation
tert-Butyl 6-nitroindoline-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
264.28
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 6-nitro-1-indolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O4/c1-13(2,3)19-12(16)14-7-6-9-4-5-10(15(17)18)8-11(9)14/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3
InChI key
WZRINQCGMYWFFT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61558.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61558.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)