주요 문서
SY3H6E40F96B
Synthonix Corporation
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.07
MDL number:
Iupac Name
8-bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-6-2-8(10)9-11-3-7(5-13)12(9)4-6/h2-5H,1H3
InChI key
BUUMCTHNWPJIMU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61511.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/61511.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)