주요 문서
SY3H6E40F962
Synthonix Corporation
1-(5-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.07
MDL number:
Iupac Name
1-(5-bromo-2-methylphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-3-4-8(10)5-9(6)7(2)11/h3-5H,1-2H3
InChI key
ZNMVYUFRYQVCRD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61483.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61483.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)