주요 문서
SY3H6E40F908
Synthonix Corporation
6-Bromo-2-nitropyridin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.01
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-2-nitro-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrN3O2/c6-4-2-1-3(7)5(8-4)9(10)11/h1-2H,7H2
InChI key
ZPTCUFQLPDXXGM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61253.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61253.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)