주요 문서
SY3H6E40F0C4
Synthonix Corporation
tert-butyl 4-bromo-3-fluoropiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.15
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-3-fluoropiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17BrFNO2/c1-10(2,3)15-9(14)13-5-4-7(11)8(12)6-13/h7-8H,4-6H2,1-3H3
InChI key
YATYOTHYSYTNIS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/60299.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60299.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)