주요 문서
SY3H6E40F033
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(3S,4R)-3-hydroxypiperidin-4-yl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.28
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (3S,4R)-3-hydroxy-4-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-7-4-5-11-6-8(7)13/h7-8,11,13H,4-6H2,1-3H3,(H,12,14)/t7-,8+/m1/s1
InChI key
MLTCALYMVICSBJ-SFYZADRCSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/25071.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/25071.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)