주요 문서
SY3H6E40EC52
Synthonix Corporation
4-Amino-2-(methylthio)thiazole-5-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.25
MDL number:
Iupac Name
4-amino-2-(methylsulfanyl)-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H5N3S2/c1-9-5-8-4(7)3(2-6)10-5/h7H2,1H3
InChI key
USUFPYSYQQCDED-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62622.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/62622.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)