주요 문서
SY3H5815FAAB
Synthonix Corporation
(1H-Pyrrol-3-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
96.13
MDL number:
Iupac Name
1H-pyrrol-3-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C5H8N2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,7H,3,6H2
InChI key
YECAHBRVIMAHCI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Orange to Brown Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/26218.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26218.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)