Iupac Name
ethyl 1H-imidazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-7-3-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
UHYNYIGCGVDBTC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to brown to black powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/23112.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/23112.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.