주요 문서
SY3H5815F73C
Synthonix Corporation
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
108.14
MDL number:
Iupac Name
5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
Inchi Code
1S/C6H8N2/c1-2-6-3-4-7-8(6)5-1/h3-4H,1-2,5H2
InChI key
LQKUERRPRLVSLZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/16430.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/16430.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)