주요 문서
SY3H5815F6FD
Synthonix Corporation
6-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.59
MDL number:
Iupac Name
6-chloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c7-4-1-2-5-9-6(8)10-11(5)3-4/h1-3H,(H2,8,10)
InChI key
LXNPYPUQZKXAIW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/27757.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/27757.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)