주요 문서
SY3H5815F688
Synthonix Corporation
4-Chloroindolin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.59
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c9-6-2-1-3-7-5(6)4-8(11)10-7/h1-4,10-11H
InChI key
IWAPIHWGMXZWBJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/22284.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22284.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)