주요 문서
SY3H5815F67B
Synthonix Corporation
(5-Chloro-2-fluorophenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.37
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-2-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI key
GGTUVWGMCFXUAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2202.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2202.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)