주요 문서
SY3H5815F453
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.04
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrNO4/c1-4-6(8(11)12)2-5(9)3-7(4)10(13)14/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI key
DXUUJILVHXQDCV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/16421.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/16421.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)