주요 문서
SY3H5815F3D7
Synthonix Corporation
6-Amino-5-bromonicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.02
MDL number:
Iupac Name
6-amino-5-bromonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
InChI key
UOUDHTBHPQJUPS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/21931.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/21931.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)