주요 문서
SY3H580D8AFF
Synthonix Corporation
methyl 3-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.17
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7FN2O2/c1-14-9(13)5-2-3-11-8-7(5)6(10)4-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI key
AAJBWYYLGYWUDP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60133.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60133.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)