주요 문서
SY3H580D8AA5
Synthonix Corporation
cis-hexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-5-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
126.16
MDL number:
Iupac Name
(3aR,6aS)-tetrahydro-1H-cyclopenta[c]furan-5(3H)-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-7-1-5-3-9-4-6(5)2-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
InChI key
YNDZEULKVPLNDE-OLQVQODUSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/59788.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59788.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)