주요 문서
SY3H580D8980
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(2S,3R)-2-methyl-3-piperidyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.31
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (2S,3R)-2-methyl-3-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-8-9(6-5-7-12-8)13-10(14)15-11(2,3)4/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3,(H,13,14)/t8-,9+/m0/s1
InChI key
FBYZKXFNBXLZDN-DTWKUNHWSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59813.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59813.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)