주요 문서
SY3H3D682D43
Synthonix Corporation
3-Oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
297.31
MDL number:
Iupac Name
3-oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO6/c16-13(17)11-20-9-8-19-7-6-15-14(18)21-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-5H,6-11H2,(H,15,18)(H,16,17)
InChI key
GWUWSVXMAZFFNT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/57867.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57867.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)