주요 문서
SY3H3D682CBE
Synthonix Corporation
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.15
MDL number:
Iupac Name
2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O3/c11-7(12)4-1-2-5-6(3-4)10-8(13)9-5/h1-3H,(H,11,12)(H2,9,10,13)
InChI key
YIGYJEWJHOCKSR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47903.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/47903.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)