주요 문서
SY3H3D682C43
Synthonix Corporation
N-(2-Oxopropyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
115.13
MDL number:
Iupac Name
N-(2-oxopropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-4(7)3-6-5(2)8/h3H2,1-2H3,(H,6,8)
InChI key
SICIPBMLFSQZEQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid or Semi-solid
Product Link
https://synthonix.com/41261.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41261.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)