주요 문서
SY3H3D682A01
Synthonix Corporation
4,4,4-Trifluoro-1-(o-tolyl)butane-1,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.19
MDL number:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-1-(2-methylphenyl)-1,3-butanedione
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c1-7-4-2-3-5-8(7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
NSWJGKUEKYWEEF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/55407.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/55407.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)