주요 문서
SY3H3D682705
Synthonix Corporation
2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.5
MDL number:
Iupac Name
2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C8H7Cl3O2/c9-5-3-6(10)8(7(11)4-5)13-2-1-12/h3-4,12H,1-2H2
InChI key
LZTZSANFAWWCRW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/48605.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48605.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)