주요 문서
SY3H3D6826BE
Synthonix Corporation
2-Propoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.14
MDL number:
Iupac Name
2-propoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C14H22BNO3/c1-6-9-17-12-8-7-11(10-16-12)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h7-8,10H,6,9H2,1-5H3
InChI key
VKYHKFKPMVVMPN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/57955.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57955.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)